accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 103008-51-1

FFFOSClOO

CAS RN 103008-51-1

IUPAC Name: 2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
Synonyme: 2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 260.61
Summenformel: C7H4ClF3O3S
InChi Key: JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)