Learn More
2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11483474
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103008-51-1
Summenformel C7H4ClF3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 260.61
MDL-Nummer MFCD00052316
InChI-Schlüssel JLTBWYIUMFEOTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride, 2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 2-trifluoromethoxy phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2-trifluoromethoxy, trifluoromethoxyphenylsulfonyl chloride, pubchem5184, 2-trifluoromethoxyphenyl-sulfonylchloride
PubChem CID 2777215
IUPAC-Name 2-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2- (Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 29°C to 32°C
Siedepunkt 75°C to 77°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.4825
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 8482182
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 260.62
Reinheit (%) 97%