accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 103-65-1

CH3

CAS RN 103-65-1

IUPAC Name: propylbenzene
Synonyme: propylbenzene N-propylbenzene isocumene
Molekulargewicht (g/mol): 120.2
Summenformel: C9H12
InChi Key: ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (3)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (5)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)