Learn More
N-Propylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
n-Propylbenzene is used to prepare benzoic acid. It is employed as a solvent for gas chromatography. It is also used as a solvent and an intermediate in organic synthesis. Further, it is used in fuels and fuel additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
n-Propylbenzol wird zur Herstellung von Benzoesäure verwendet. Es wird als Lösungsmittel bei der Gaschromatographie eingesetzt. Es wird außerdem als Lösungsmittel und Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet. Außerdem wird es in Brennstoffen und Brennstoffzusätzen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ether, Aceton, Benzol und Petrolether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
n-Propylbenzol wird zur Herstellung von Benzoesäure verwendet. Es wird als Lösungsmittel bei der Gaschromatographie eingesetzt. Es wird außerdem als Lösungsmittel und Zwischenprodukt bei der organischen Synthese verwendet. Außerdem wird es in Brennstoffen und Brennstoffzusätzen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ether, Aceton, Benzol und Petrolether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Propylbenzene |
Schmelzpunkt | -100°C |
Dichte | 0.862 |
Siedepunkt | 159°C to 160°C |
Flammpunkt | 47°C (116°F) |
Prozentgehaltsbereich | 0.98 |
Brechungsindex | 1.491 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1903006 |