man

Test

CAS RN 10287-53-3

H3COONCH3H3C

CAS RN 10287-53-3

IUPAC Name: ethyl 4-(dimethylamino)benzoate
Synonyme: ethyl-p-dimethylaminobenzoate parbenate ethyl dimethyl paba
Molekulargewicht (g/mol): 193.25
Summenformel: C11H15NO2
InChi Key: FZUGPQWGEGAKET-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (4)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (3)