Learn More
Ethyl-4Dimethylaminobenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl 4-dimethylaminobenzoate is employed as a photoinititator in cell encapsulation applications. It is also useful for organic synthesis. Further, it is used in UV-curing coatings and inks for the initiation of photo polymerization of unsaturated prepolymers. In addition to this, it acts as a active pharmaceutical ingredient intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl 4-Dimethylaminobenzoat wird als Photoinitiator in Zellkapseln eingesetzt. Es ist auch für die organische Synthese nützlich. Darüber hinaus wird es in UV-härtenden Beschichtungen und Druckfarben zur Einleitung der Photopolymerisation von ungesättigten Prepolymeren eingesetzt. Darüber hinaus wirkt es als Wirkstoffzwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Unverträglich mit Reduktionsmitteln, Oxidationsmitteln, Basen und Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 4-dimethylaminobenzoate |
Schmelzpunkt | 63°C to 65°C |
Dichte | 1.06 |
Siedepunkt | 190°C to 191°C (14 mmHg) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2210233 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 193.25 |
Reinheit (%) | 99% |