accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 102185-52-4

OHClBrClOBrSOOO

CAS RN 102185-52-4

IUPAC Name: 2-[(3-bromo-5-chloro-4-hydroxyphenyl)[(1E)-3-bromo-5-chloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzene-1-sulfonate
Synonyme: 2-[(3-bromo-5-chloro-4-hydroxyphenyl)[(1E)-3-bromo-5-chloro-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzenesulfonate
Molekulargewicht (g/mol): 580.04
Summenformel: C19H9Br2Cl2O5S
InChi Key: KGDDIJKLMLNSCH-YVLHZVERSA-M
SMILES: OC1=C(Cl)C=C(C=C1Br)C(=C1\C=C(Cl)C(=O)C(Br)=C1)\C1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern