Learn More
Bromchlorphenolblau, Natriumsalz, wasserlöslich, rein, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10012430
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromochlorophenol Blue, sodium salt
CAS 102185-52-4
Summenformel C19H9Br2Cl2O5S-
MDL-Nummer MFCD00001612
InChI-Schlüssel KGDDIJKLMLNSCH-LICLKQGHSA-M
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)Br)Cl)C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)Cl)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name 2-[(Z)-(3Brom-5-Chlor-4-Hydroxyphenyl)-(3-Brom-5-Chlor-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)Methyl]Benzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 580.044
PubChem CID 131698806
Formelmasse 603.03
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g