CAS RN 102-60-3
CAS RN 102-60-3
IUPAC Name:
1-({2-[bis(2-hydroxypropyl)amino]ethyl}(2-hydroxypropyl)amino)propan-2-ol
Synonyme:
quadrol tetrahydroxypropyl ethylenediamine entprol neutrol TE edetolum quadrol L edetol adeka quadrol THPE
Molekulargewicht (g/mol):
292.42
Summenformel:
C14H32N2O4
InChi Key:
NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(O)CN(CCN(CC(C)O)CC(C)O)CC(C)O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 102-60-3 Summenformel: C14H32N2O4 Molekulargewicht (g/mol): 292.42 MDL-Nummer: MFCD00004534 InChI-Schlüssel: NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYSA-N Synonym: quadrol,edetol,n,n,n',n'-tetrakis 2-hydroxypropyl ethylenediamine,entprol,adeka quadrol,quadrol l,neutrol te,1,1',1,1'-ethylenedinitrilo tetra-2-propanol,edetolum latin,2-propanol, 1,1',1,1'-1,2-ethanediyldinitrilo tetrakis PubChem CID: 7615 IUPAC-Name: 1-[2-[bis(2-Hydroxypropyl)amino]ethyl-(2-Hydroxypropyl)amino]propan-2-ol SMILES: CC(CN(CCN(CC(C)O)CC(C)O)CC(C)O)O
Sonderaktionen verfügbar