man

Test

CAS RN 102-52-3

CH3OOH3COH3COH3C

CAS RN 102-52-3

IUPAC Name: 1,1,3,3-tetramethoxypropane
Synonyme: propane, 1,1,3,3-tetramethoxy-
Molekulargewicht (g/mol): 164.2
Summenformel: C7H16O4
InChi Key: XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(CC(OC)OC)OC
Siedepunkt 
  • (3)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)