Learn More
Malonaldehyd-bis(dimethylacetal), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10071540
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-52-3
Summenformel C7H16O4
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00008488
InChI-Schlüssel XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1,1,3,3-tetramethoxy, tetramethoxypropane, malonaldehyde bis dimethyl acetal, malonaldehyde tetramethyl acetal, malonaldehyde, bis dimethyl acetal, 1,1,3,3-tetramethoxy-propane, malonaldehyde bis dime, 1,3,3-tetramethoxypropane, ksc174o0b, propane,1,3,3-tetramethoxy
PubChem CID 66019
IUPAC-Name 1,1,3,3-Tetramethoxypropan
SMILES COC(CC(OC)OC)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Namenshinweis 99+%
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 183.0°C
Flammpunkt 54°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
Brechungsindex 1.4060 to 1.4080
Menge 500 g
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in hexane,ether,alcohol
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement