CAS RN 1019205-65-2
CAS RN 1019205-65-2
IUPAC Name:
bromozincylium; cyclobutanide
Synonyme:
bromozincylium; cyclobutanide
Molekulargewicht (g/mol):
200.38
Summenformel:
C4H7BrZn
InChi Key:
WNFQEBSVYUDIES-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[Zn+]Br.C1C[CH-]C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse