Learn More
Cyclobutylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405345
Click to view available options
Menge:
50 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Diese Verbindung kann zur Kreuzkupplung mit Säurechloriden, Arylhalogeniden und substituierten bzw. nicht substituierten Allylhalogeniden verwendet werden. Sie können auch eine Michael-Addition an ungesättigte Ketone oder Additionen an Alkine unter Bildung von Subs eingehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclobutylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 1019205-65-2
Dichte 0.984
Summenformel C4H7BrZn
MDL-Nummer MFCD09801445
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym cyclobutylzinc bromide, cyclobutylzinc bromide, 0.5 m in thf, cyclobutylzinc bromide 0.5m in tetrahydrofuran, cyclobutylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel WNFQEBSVYUDIES-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1C[CH-]C1.[Zn+]Br
IUPAC-Name Bromzink(1+);Cyclobutan
Molekulargewicht (g/mol) 200.384
PubChem CID 24722675
Formelmasse 200.38