accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 101513-77-3

CAS RN 101513-77-3

IUPAC Name: 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoate
Synonyme: 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoate
Molekulargewicht (g/mol): 209.53
Summenformel: C7HClF3O2
InChi Key: KBESHLYCSZINAJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(F)C(Cl)=C1F
1x1 image pixel for data collection
1x1 image pixel for data collection

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.