Learn More
3-Chlor-2,4,5-Trifluorobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15456588
3-Chlor-2,4,5-Trifluorobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15456588
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15456588
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60113.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101513-77-3
Summenformel C7H2ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.536
MDL-Nummer MFCD00153101
InChI-Schlüssel KBESHLYCSZINAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluoro-3-chlorobenzoic acid, 3-chloro-2,4,5-trifluoro-benzoic acid, 3-chloro-2,4,5-trifluorobenzoicacid, benzoic acid, 3-chloro-2,4,5-trifluoro, pubchem1376, acmc-1bvtw, ksc502q6n, 3-chloro-2,4,5trifluorobenzoic acid, 3-chloro-2,4,5-trilfuorobenzoic acid, 3-carboxy-2,5,6-trifluorochlorobenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2734269
IUPAC-Name 3-Chlor-2,4,5-trifluorbenzoesäure
SMILES C1=C(C(=C(C(=C1F)F)Cl)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 112°C to 116°C
Siedepunkt 272°C
Flammpunkt 118°C (244°F)
Menge 5 g
Formelmasse 210.54
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer81202408 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-Chlor-2,4,5-Trifluorobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™ >