accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 10132-01-1

CAS RN 10132-01-1

IUPAC Name: 1-chloro-4-phenylphthalazine
Synonyme: 1-chloro-4-phenylphthalazine
Molekulargewicht (g/mol): 240.69
Summenformel: C14H9ClN2
InChi Key: WJJDLSHYLZRFDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C2C=CC=CC2=C(N=N1)C1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
1x1 image pixel for data collection

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.