Learn More
1-Chlor-4-phenylphthalazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Chloro-4-phenylphthalazine |
Schmelzpunkt | 158°C to 159°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 240.69 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
1-Chlor-4-phenylphthalazin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur