accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10102-05-3

PdONOOONOO

CAS RN 10102-05-3

IUPAC Name: palladium(2+) dinitrate
Synonyme: palladium(II) nitrate
Molekulargewicht (g/mol): 230.43
Summenformel: N2O6Pd
InChi Key: GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Menge 
  • (3)
  • (1)
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (7)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)