Learn More
Palladium(II)-Nitrat, Lösung, Pd12-16 % w/w (Kont. Pd)
Artikelnummer. 11480411
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-05-3
Summenformel N2O6Pd
Molekulargewicht (g/mol) 230.43
MDL-Nummer MFCD00011169
InChI-Schlüssel GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym palladium nitrate, palladium ii nitrate, palladous nitrate, palladium dinitrate, unii-5g27lbz05u, nitric acid, palladium 2+ salt, hydrogen tetranitropalladate ii, palladium 2+ dinitrate, palladiumdinitrate
PubChem CID 24932
IUPAC-Name Palladium(2+);Dinitrat
SMILES [Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium(II) nitrate
Farbe Braun bis Orange
Namenshinweis Solution
UN-Nummer UN3264
Konzentration Pd 12 to 16% w/w (cont. Pd)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,nitric acid.
Formelmasse 230.43
Menge 5 g
Physikalische Form Flüssig