accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10043-01-3

AlKOSOOOOSOOO

CAS RN 10043-01-3

IUPAC Name: aluminium(3+) potassium disulfate
Synonyme: potassium alum
Molekulargewicht (g/mol): 258.19
Summenformel: AlKO8S2
InChi Key: GRLPQNLYRHEGIJ-UHFFFAOYSA-J
SMILES: [Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (4)
Physikalische Form 
  • (4)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Güte 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)