Learn More
Aluminiumsulfat, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495330
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Aluminum sulfate acts as a flocculating agent in the purification of drinking water, and in waste water treatment plants. It acts as a mordant in dyeing, printing, textiles and also used in paper manufacturing. It is a waterproofing agent and accelerator in concrete. Further, it is used as a foaming agent in fire fighting foam, photographic film and in photochemicals. It is also used in styptic pencils, pain relief and in dentistry for gingival retraction cords.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10043-01-3
Summenformel Al2O12S3
Molekulargewicht (g/mol) 342.131
MDL-Nummer MFCD00003423
InChI-Schlüssel DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
PubChem CID 24850
ChEBI CHEBI:74768
IUPAC-Name Dialuminium;trisulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Aluminum sulfate
Schmelzpunkt 770°C
Namenshinweis Anhydrous
pH 3.5
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,366
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 342.15
Reinheit (%) 99.99%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.71 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado