man

Test

CAS RN 10026-04-7

ClSiClClCl

CAS RN 10026-04-7

IUPAC Name: tetrachlorosilane
Synonyme: silicon tetrachloride
Molekulargewicht (g/mol): 169.89
Summenformel: Cl4Si
InChi Key: FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (9)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (2)