Learn More
Silicum(IV)-chlorid, 1-M Lösung in Methylenchlorid, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 428761000
Weitere Details : CAS : 10026-04-7 Netto-Gewicht : 0.13400kg Transport : UN number : 2922 Chem class : 8 Pack group : I
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Silicon(IV) chloride | |
100 mL | |
SiCl4 | |
15, 8639 | |
Solubility in water: reacts violently | |
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl | |
169.89 | |
169.9 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
1.34 |
10026-04-7,75-09-2 | |
Cl4Si | |
MFCD00011229 | |
silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4 | |
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N | |
Tetrachlorsilan | |
24816 | |
1M, exact strength on the certificate of analysis | |
Clear colorless solution | |
1.3400g/mL |
Sicherheit und Handhabung
- Silicon(IV) chloride, 1M solution in methylene chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.