CAS RN 10025-70-4
CAS RN 10025-70-4
Strontiumchlorid-Hexahydrat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-70-4 Summenformel: Cl2H12O6Sr Molekulargewicht (g/mol): 266.61 MDL-Nummer: MFCD00149865 InChI-Schlüssel: AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: strontium(2+) hexahydrate dichloride SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Strontiumchlorid-Hexahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-70-4 Summenformel: Cl2H12O6Sr Molekulargewicht (g/mol): 266.61 MDL-Nummer: MFCD00149865 InChI-Schlüssel: AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: strontium(2+) hexahydrate dichloride SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Strontiumchlorid-Hexahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-70-4 Summenformel: Cl2H12O6Sr Molekulargewicht (g/mol): 266.61 MDL-Nummer: MFCD00149865 InChI-Schlüssel: AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: strontium(2+) hexahydrate dichloride SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Strontiumchlorid-Hexahydrat, technischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-70-4 Summenformel: Cl2H12O6Sr Molekulargewicht (g/mol): 266.61 MDL-Nummer: MFCD00149865 InChI-Schlüssel: AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: strontium(2+) hexahydrate dichloride SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Strontiumchlorid-Hexahydrat, Puratronic™, 99.9965 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-70-4 Summenformel: Cl2H12O6Sr Molekulargewicht (g/mol): 266.61 MDL-Nummer: MFCD00149865 InChI-Schlüssel: AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: strontium(2+) hexahydrate dichloride SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Strontiumchlorid-Hexahydrat, ACS, 99.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10025-70-4 Summenformel: Cl2H12O6Sr Molekulargewicht (g/mol): 266.61 MDL-Nummer: MFCD00149865 InChI-Schlüssel: AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: strontium(2+) hexahydrate dichloride SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Strontiumchlorid,6-Hydrat, magnesiumarm, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
CAS: 10025-70-4 Molekulargewicht (g/mol): 266.61 MDL-Nummer: MFCD00149865 InChI-Schlüssel: AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: strontium(2+) hexahydrate dichloride SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Strontiumchlorid, 99 bis 102 %, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
CAS: 10025-70-4 Summenformel: Cl2H12O6Sr Molekulargewicht (g/mol): 266.61 MDL-Nummer: MFCD00149865 InChI-Schlüssel: AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: strontium(2+) hexahydrate dichloride SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Strontiumchlorid-Hexahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
CAS: 10025-70-4 Summenformel: Cl2H12O6Sr Molekulargewicht (g/mol): 266.61 MDL-Nummer: MFCD00149865 InChI-Schlüssel: AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: strontium(2+) hexahydrate dichloride SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Strontiumchlorid-Hexahydrat, 99 bis 103 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
CAS: 10025-70-4 Summenformel: Cl2H12O6Sr Molekulargewicht (g/mol): 266.61 MDL-Nummer: MFCD00149865 InChI-Schlüssel: AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: strontium(2+) hexahydrate dichloride SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Strontiumchlorid-Hexahydrat, Puriss., ≥99%, Honeywell Fluka™
CAS: 10025-70-4 Summenformel: Cl2H12O6Sr Molekulargewicht (g/mol): 266.61 MDL-Nummer: MFCD00149865 InChI-Schlüssel: AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: strontium(2+) hexahydrate dichloride SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Strontiumchlorid-Hexahydrat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
CAS: 10025-70-4 Summenformel: Cl2H12O6Sr Molekulargewicht (g/mol): 266.61 MDL-Nummer: MFCD00149865 InChI-Schlüssel: AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L IUPAC-Name: strontium(2+) hexahydrate dichloride SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]