Learn More
Strontiumchlorid-Hexahydrat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752315
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-70-4
Summenformel Cl2H12O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 266.61
MDL-Nummer MFCD00149865
InChI-Schlüssel AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Strontium(2+)-Hexahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 115.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Strukturformel SrCl2·6H2O
Merck Index 15, 8970
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 106.2 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 266.62
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium chloride hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Strontiumchlorid-Hexahydrat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >