accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10022-66-9

H2OH2OOOsOOOKK

CAS RN 10022-66-9

IUPAC Name: dipotassium dioxoosmiumbis(olate) dihydrate
Synonyme: potassium osmate
Molekulargewicht (g/mol): 368.45
Summenformel: H4K2O6Os
InChi Key: DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.O.[K+].[K+].[O-][Os]([O-])(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)