Learn More
Kaliumosmat(IV)-Dihydrat, 51.0 bis 52.0 % Os, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368670
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10022-66-9
Summenformel K2O4Os·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 368.42
MDL-Nummer MFCD00149919
InChI-Schlüssel DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate
PubChem CID 53393272
IUPAC-Name Dikalium; Dioxido(dioxo)osmium; Dihydrat
SMILES O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium osmate(VI) dihydrate
Namenshinweis 51.0-52.0% Os
Farbe Violett
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2.5 g
Strukturformel K2OsO4·2H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Formelmasse 368.42
Reinheit (%) 51.0 to 52% Os