accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1000339-51-4

FNOOOOH

CAS RN 1000339-51-4

IUPAC Name: 3-fluoro-2-nitrobenzoic acid
Synonyme: 3-fluoro-2-nitrobenzoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 185.11
Summenformel: C7H4FNO4
InChi Key: DTGONJAUUOWYGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(C(F)=CC=C1)[N+]([O-])=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern