Learn More
3-Fluor-2-Nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499508
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1000339-51-4
Summenformel C7H4FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.11
MDL-Nummer MFCD07368342
InChI-Schlüssel DTGONJAUUOWYGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 3-fluoro-2-nitrobenzoicacid, 2-carboxy-6-fluoronitrobenzene, pubchem4756, c7h4no4f, ksc498i1d, 3-fluoro-2-nitro-benzoic acid
PubChem CID 18915920
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 185.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest