accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 100-74-3

H3CNO

CAS RN 100-74-3

IUPAC Name: 4-ethylmorpholine
Synonyme: 4-ethylmorpholine
Molekulargewicht (g/mol): 115.18
Summenformel: C6H13NO
InChi Key: HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN1CCOCC1
Siedepunkt 
  • (4)
  • (3)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (4)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)