Learn More
4-Ethylmorpholin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423884
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Ethylmorpholin ist eine Komponente des Puffers, der bei der grundlegenden Peptidtrennung durch Anionenaustauschchromatographie verwendet wird. Darüber hinaus wirkt es als Katalysator bei der Herstellung von Polyurethanschaum.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser
Hinweise
Licht- und luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-74-3
Summenformel C6H13NO
MDL-Nummer MFCD00006177
InChI-Schlüssel HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7525
IUPAC-Name 4-Ethylmorpholin
SMILES CCN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylmorpholine
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 0.908
Siedepunkt 138°C to 139°C
Flammpunkt 27°C
Brechungsindex 1.4413
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2734
Beilstein 102969
Empfindlichkeit Air Sensitive
Synonym n-ethylmorpholine, morpholine, 4-ethyl
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Molekulargewicht (g/mol) 115.18
Formelmasse 115.18
Reinheit (%) 98%