man

Test

CAS RN 100-68-5

H3CS

CAS RN 100-68-5

IUPAC Name: (methylsulfanyl)benzene
Synonyme: thioanisole
Molekulargewicht (g/mol): 124.2
Summenformel: C7H8S
InChi Key: HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CSC1=CC=CC=C1
Siedepunkt 
  • (4)
  • (4)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (4)
  • (4)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (8)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (4)