Learn More
Thioanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11492617
Thioanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492617
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11492617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14846.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Thioanisole is used as an intermediate in the preparation of dyes, pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used to prepare stable sulfonium salts, sulfoxides and sufones. It is utilized for the cleavage of methyl ethers in association with triflic acid. It acts as a flavoring agent or an adjuvant. It is an important starting material for the synthesis of 3-substituted benzo[b]thiophenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Thioanisol wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet. Es wird auch zur Herstellung stabiler Sulfoniumsalze, Sulfoxide und Sufone verwendet. Es wird zur Spaltung von Methylethern in Verbindung mit Trifluormethansulfonsäure verwendet. Es fungiert als Aromastoff oder Adjuvans. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Synthese von 3-substituierten Benzo[b]thiophenen.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-68-5
Summenformel C7H8S
Molekulargewicht (g/mol) 124.201
MDL-Nummer MFCD00008559
InChI-Schlüssel HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioanisole, methyl phenyl sulfide, methylthio benzene, thioanisol, benzene, methylthio, phenylthiomethane, phenyl methyl sulfide, methylsulfanyl benzene, methylphenylsulfide, 1-thiaethyl benzene
PubChem CID 7520
IUPAC-Name Methylsulfanylbenzol
SMILES CSC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioanisole
Schmelzpunkt -15°C
Dichte 1.058
Siedepunkt 188°C to 189°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.586
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1904179
Löslichkeitsinformationen Miscible with most common organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 124.21
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10201380 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Catalog NumberA14846.14,A14846.36,A14846.22,A14846.0E
Chargennummer10243219 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/09/2022 Catalog NumberA14846.14,A14846.36,A14846.22,A14846.0E
Chargennummer10215270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14846.14,A14846.36,A14846.22,A14846.0E
Chargennummer10017773 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14846.14,A14846.36,A14846.22,A14846.0E
Chargennummer10167308 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14846.14,A14846.36,A14846.22,A14846.0E
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thioanisole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thioanisole
Name des Produkts
Thioanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >