man

Test

CAS RN 100-10-7

H3CNCH3O

CAS RN 100-10-7

IUPAC Name: 4-(dimethylamino)benzaldehyde
Synonyme: para-dimethylaminobenzaldehyde P-formyl-N,N-dimethylaniline
Molekulargewicht (g/mol): 149.19
Summenformel: C9H11NO
InChi Key: BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (4)
  • (8)
  • (7)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (11)
  • (2)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (8)
  • (7)
  • (2)
  • (11)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (1)