Learn More
Agilent BioTek Synergy H1m Monochromator-basierte, multimodale Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Erweiterbar auf patentiertes optisches Hybrid-Monochromator-Filtersystem.
N.V.
Spezifikation
Genauigkeit Absorption: ±2 nm; Spender: ±1 μl oder 2 %
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
Tiefe (metrisch) 46,4 cm
Kompatibilität Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Modell Inkubatortemperatur Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Inkubatortemperatur Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17227999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
SH1F-SN
H1F. 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C Volllicht-Lumineszenz; Filter-/dichroitische Fluoreszenz; Fluoreszenzpolarisation; zeitaufgelöste Fluoreszenz; gefilterte Lumineszenz
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17247999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
SH1FG-SN
Gehäuse H1FG 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C Kompatibel mit Gassteuerung; Volllicht-Lumineszenz; Filter-/dichroitische Fluoreszenz; Fluoreszenzpolarisation; zeitaufgelöste Fluoreszenz; Gefilterte Lumineszenz
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17267999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
SH1M-SN
H1M. 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C Monochromator-Fluoreszenz; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; zeitaufgelöste Fluoreszenz
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17287999
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
SH1MF-SN
H1MF. 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C Monochromator-Fluoreszenz, Monochromator-Absorption, Volllicht-Lumineszenz; Filter/dichroitische Fluoreszenz, Fluoreszenzpolarisation, zeitaufgelöste Fluoreszenz; gefilterte Lumineszenz
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17228009
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
SH1MG-SN
H1MG. 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C Kompatibel mit Gassteuerung, Monochromator-Fluoreszenz, Monochromator-Absorption, Volllicht-Lumineszenz, zeitaufgelöster Fluoreszenz
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17208009
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
SH1MFG-SN
Gehäuse H1MFG 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C Kompatibel mit Gassteuerung; Monochromator-Fluoreszenz; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; Filter/dichroitische Fluoreszenz; Fluoreszenzpolarisation; zeitaufgelöster Fluoreszenz; gefilterter Lumineszenz
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17288059
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
SH1M2-SN
H1M2. 4-Zonen-Inkubation bis 70 °C Monochromator-Fluoreszenz mit variabler Bandbreite; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; zeitaufgelöste Fluoreszenz
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17208069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
SH1M2F-SN
H1M2F. 4-Zonen-Inkubation bis 70 °C Monochromator-Fluoreszenz mit variabler Bandbreite; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; Filter/dichroitische Fluoreszenz; Fluoreszenzpolarisation; zeitaufgelöste Fluoreszenz; gefilterte Lumineszenz
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17228069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
SH1M2FG-SN
H1M2FG. 4-Zonen-Inkubation bis 70 °C Kompatibel mit Gassteuerung; Monochromator-Fluoreszenz mit variabler Bandbreite; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; Filter/dichroitische Fluoreszenz; Fluoreszenzpolarisation; zeitaufgelöster Fluoreszenz; gefilterter Lumineszenz
N.V.
1 Einheit
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
17248069
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Agilent BioTek
SH1M2G-SN
H1M2G. 4-Zonen-Inkubation bis 70 °C Kompatibel mit Gassteuerung; Monochromator-Fluoreszenz mit variabler Bandbreite; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; zeitaufgelöster Fluoreszenz
N.V.
1 Einheit
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig monochromatorbasiert mit Vierfach-Gitterarchitektur
  • Kompatibel mit Take3 Mikro-Volumen-Platte: Sechzehn 2 μl-Mikrospots für DNA/RNA 260 nm-Messungen mit geringem Volumen
  • Leistungsstarke Fluoreszenz- (oben und unten), Absorptions- (UV-sichtbar), TRF- und Lumineszenz-Erkennungssysteme, die für alle biowissenschaftlichen Mikrotiterplatten-Anwendungen geeignet sind
  • Die automatische Z-Höheneinstellung ermöglicht variable Mikrotiterplatten-Höhen und Flüssigkeitsstände mit 100 μm-Auflösung
  • Der optionale Doppelreagenz-Spender kann für Assays verwendet werden, bei denen ein präzises Timing erforderlich ist
  • Verfügbar mit Gen5 Software: Lesesteuerung, erweiterte Datenanalyse und flexibler Excel-Export in einem Softwarepaket
  • Für Mikrotiterplatten mit 1 bis 384 Wells
  • Automatisierung: Ja
H1MG und H1MDG
  • Kompatibel mit Gassteuerung
  • Gasmodul muss separat erworben werden (BT1210007 oder BT12310008)
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Absorption: ±2 nm; Spender: ±1 μl oder 2 %
0 bis 20%
Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern
96 Wells: 11 s; 384 Wells: 22 s
0 bis 4 AD
13 in.
33 cm
2 Spritzenpumpen
Max. 130 W
2,5 bis 4 pM Monochromatoren, 0,25 pM Filterfluoreszenz, 20 amol ATP Monochromator, 10 amol ATP Filterlumineszenz, 1,2 mP Fluoreszenzpolarisation, Europium 40 fM mit Filtern, 1.200 fM mit Mono-zeitaufgelöster Fluoreszenz
< 55 lb.
14,8 in.
6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten, Take3 Mikrovolumen-Platten
Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11 Konformität (optional)
Endpunkt, Kinetisch, Spektralanalysen, Well-Flächen-Scanning
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
46,4 cm
18,3 in.
Linear, orbital, doppelt orbital
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte
50/60 Hz
Firmeneigene Hybrid-Technologie
Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
±0,1 % (CO2 und O2)
Fluoreszenzintensitäts-Monochromator: 250 bis 700 nm (Option 900 nm), Fluoreszenzpolarisation: 280 bis 700 nm (Option 850 nm)
25 kg
37,5 cm
Fotodiode, PMT
Xenon-Blitz