Learn More
Agilent BioTek Synergy H1m Monochromator-basierte, multimodale Mikrotiterplatten-Lesegeräte
Erweiterbar auf patentiertes optisches Hybrid-Monochromator-Filtersystem.
Marke:  Agilent BioTek SH1M-SN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 22.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17267999
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
BioTek Synergy H1 ist ein modulares Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät mit Monochromator-basierter Optik und Filter-basierter Optik. Die patentierte Hybridtechnologie bietet Flexibilität und Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Die modulare Plattform ermöglicht eine Erweiterung der Funktionalität, wenn sich Ihre Arbeitsabläufe im Labor ändern
Synergy H1 bietet Monochromatoren mit kontinuierlich variabler Bandbreite für Fluoreszenzanregung und Auswahl der Emissionswellenlängen. Die Fluoreszenzbandbreite kann in Schritten von 1 nm zwischen 9 und 50 nm eingestellt werden, sodass Anwender die Lesegerät-Einstellungen vollständig optimieren können, um die beste Assay-Leistung im Vergleich zu Systemen mit fester Bandbreite zu erzielen.
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
46,4 cm
18,3 in.
96 Wells: 11 s; 384 Wells: 22 s
0 bis 4 AD
13 in.
33 cm
Firmeneigene Hybrid-Technologie
2 Spritzenpumpen
Max. 130 W
2,5 bis 4 pM Monochromatoren, 0,25 pM Filterfluoreszenz, 20 amol ATP Monochromator, 10 amol ATP Filterlumineszenz, 1,2 mP Fluoreszenzpolarisation, Europium 40 fM mit Filtern, 1.200 fM mit Mono-zeitaufgelöster Fluoreszenz
< 55 lb.
14,8 in.
6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten, Take3 Mikrovolumen-Platten
Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware, Gen5 Secure für 21 CFR Part 11 Konformität (optional)
Endpunkt, Kinetisch, Spektralanalysen, Well-Flächen-Scanning
Absorption: ±2 nm; Spender: ±1 μl oder 2 %
0 bis 20%
Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern
4-Zonen-Inkubation bis 45 °C
Linear, orbital, doppelt orbital
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte
50/60 Hz
Monochromator-Fluoreszenz; Monochromator-Absorption; Volllicht-Lumineszenz; zeitaufgelöste Fluoreszenz
H1M.
Multifunktions-Mikrotiterplatten-Lesegerät
±0,1 % (CO2 und O2)
Fluoreszenzintensitäts-Monochromator: 250 bis 700 nm (Option 900 nm), Fluoreszenzpolarisation: 280 bis 700 nm (Option 850 nm)
25 kg
37,5 cm
Fotodiode, PMT
Xenon-Blitz