Learn More
Binder™ begehbare Umweltkammern für Stabilitätsprüfungen und Lagerung
Diese begehbaren Kammern bieten eine breite Palette von Merkmalen und Vorteilen, um die Anforderungen der Stabilitätsprüfung zu erfüllen. Ideale Testbedingungen werden in einem breiten Temperaturbereich von 10°C bis 50°C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20% bis 90% RH aufrechterhalten.
69870.00 € - 81870.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50,000 N/m2 |
---|---|
Kammermaterial | Stainless Steel |
Beleuchtung | LED |
Material | Galvanized Steel |
Steckertyp | UK, EU |
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) innen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (T x B x H) innen | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17862755
|
Binder™
9800-0011 |
2400 x 2300 x 2270 mm | 2600 x 2500 x 2470 mm |
69870.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17852755
|
Binder™
9800-0012 |
2400 x 3400 x 2270 mm | 2600 x 3600 x 2470 mm |
76670.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17872755
|
Binder™
9800-0013 |
2400 x 4700 x 2270 mm | 2600 x 4700 x 2470 mm |
81870.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Descripción
- Relative Feuchtegenauigkeit von ±2,5%
- Temperaturgenauigkeit von ±1,5°C
- Luftführungsanlage für ordnungsgemäße Verteilung der Luft
- Hochwärmegedämmte Raumelemente mit einem U-Wert von nur 0,21 W/m2K
- LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder
- Hochwertige Raumelemente, Made in Germany
- Innenraum komplett in Edelstahl
- Servicezugänglichkeit von außen
- Raumelemente: Verzinktes Stahlblech, polyesterbeschichtet, weiß, ähnlich wie RAL 9010, Oberflächen im Innenraum in Edelstahl
- 100 mm (4 Zoll) PU-Schaum, U-Wert: 0,21 W/m2K
- Boden: Bodenauflage aus Chrom-Nickel-Stahl, mustergewalzt 5WL
- Oberflächenbelastung: 50.000 N/m2
Especificaciones
50,000 N/m2 | |
LED | |
UK, EU | |
10°C to 50°C | |
±1.5 K at 40°C and 75% RH | |
2.7 kW |
Stainless Steel | |
Galvanized Steel | |
20 to 90% | |
Walk-in Chamber | |
200/230 V | |
50 Hz |