Learn More
Binder™ begehbare Umweltkammern für Stabilitätsprüfungen und Lagerung
Diese begehbaren Kammern bieten eine breite Palette von Merkmalen und Vorteilen, um die Anforderungen der Stabilitätsprüfung zu erfüllen. Ideale Testbedingungen werden in einem breiten Temperaturbereich von 10°C bis 50°C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20% bis 90% RH aufrechterhalten.
Marke:  Binder™ 9800-0011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 777.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17862755
  • 69870.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Relative Feuchtegenauigkeit von ±2,5%
  • Temperaturgenauigkeit von ±1,5°C
  • Luftführungsanlage für ordnungsgemäße Verteilung der Luft
  • Hochwärmegedämmte Raumelemente mit einem U-Wert von nur 0,21 W/m2K
  • LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder
  • Hochwertige Raumelemente, Made in Germany
  • Innenraum komplett in Edelstahl
  • Servicezugänglichkeit von außen
  • Raumelemente: Verzinktes Stahlblech, polyesterbeschichtet, weiß, ähnlich wie RAL 9010, Oberflächen im Innenraum in Edelstahl
  • 100 mm (4 Zoll) PU-Schaum, U-Wert: 0,21 W/m2K
  • Boden: Bodenauflage aus Chrom-Nickel-Stahl, mustergewalzt 5WL
  • Oberflächenbelastung: 50.000 N/m2
Spezifikation
Spezifikation
50,000 N/m2
LED
UK, EU
10°C to 50°C
WIC1-230V
2400 x 2300 x 2270 mm
776 kg
2.7 kW
50 Hz
Stainless Steel
Galvanized Steel
20 to 90%
Walk-in Chamber
±1.5 K at 40°C and 75% RH
2600 x 2500 x 2470 mm
200/230 V
11 A
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen