Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ RapidPlate/Sciclone und Tecan™ TEMO Aquarius Genmate: 100 μl
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Unsteril
Spitzenform:
Maximale Rückgewinnung, rund, Round
Maxymum Recovery, Rund
Standard, Rund
Gefiltert:
Gefiltert
Nicht gefiltert
Ungefiltert
Packungsgröße:
4800 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Transparente Spitzen
- Gestelle in hellgrün, blau und grau
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Durchsichtig |
| Gestellfarbe | Grau |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Nicht-ANSI |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Maxymum Recovery, Rund |
| Verpackung | Nicht-SBS-Gestell |
| Mehr anzeigen |