Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Retrofit Kit
Beschreibung
Beinhaltet
Zoom IPGRunner-Pufferkern mit Deckel
Das ZOOM IPGRunner-System bietet eine öl- und störungsfreie 2D-Elektrophorese im einem Mini-Gel-Format. Das System besteht aus drei Hauptkomponenten: Die ZOOM IPGRunner Mini-Zelle enthält eine Hochspannungselektrophoresekern- und Deckelbaugruppe, die in eine Mini-Zellkammer passt, die mit der XCell SureLock™ Mini-Zelle übereinstimmt und zwei ZOOM IPGRunner-Kassetten aufnehmen kann. Die ZOOM IPGRunner-Kassetten werden gebrauchsfertig und in sich geschlossen geliefert, wodurch eine bequeme Probenrehydrierung und IEF ohne Ölüberlagerungen möglich ist. Jede Kassette fasst bis zu sechs ZOOM-Streifen. Die ZOOM-Streifen sind 7 cm lang und enthalten eine dünne Schicht Polyacrylamidgel mit einem festen pH-Gradienten Jeder ZOOM-Streifen ist deutlich mit einer eindeutigen Kennnummer, einem pH-Bereich und Ausrichtungsmarkierungen gekennzeichnet. ZOOM-Streifen werden an eine dreifach gefaltete Karte für einfachen Zugriff und einfaches Entfernen befestigt.
- Die isoelektrische Fokussierung (IEF) der ersten Dimension ist in weniger als drei Stunden abgeschlossen
- Das Mini-Gel-Design des Systems ist einfach zu handhaben, eliminiert Mineralölüberlagerungen und ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 12 Proben für einen hohen Durchsatz
Schnelle und einfache Einrichtung
- Einfaches und schnelles Laden von Proben und Einrichten des ZOOM IPGRunner-Systems für IEF
- Nach Abschluss von IEF kann die ZOOM IPGRunner Mini-Zelle mit NuPAGE™ und Novex™ ZOOM™ Gelen verwendet werden, um die SDS-PAGE-Analyse in 40 Minuten abzuschließen
2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Die ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell enthält den ZOOM™ IPGRunner™ Pufferkern mit Deckel, einen Gelspannkeil, Pufferdamm und die Mini-Cell-Kammer. Das ZOOM™ IPGRunner™ Combo-Kit enthält die ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Cell, Elektrodenträger, Dichtungsband, 10 ZOOM™ IPGRunner™ Kassetten und 12 ZOOM™ Streifen, pH 3 bis 10 NL. Das ZOOM™ IPGRunner™ Nachrüst-Kit für die XCell SureLock™ Mini-Cell enthält den ZOOM™ IPGRunner™ Pufferkern mit Deckel. Die ZOOM™ IPGRunner™ Kassetten enthalten Elektrodenträger und Dichtungsband. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | XCell SureLock™ Mini, ZOOM™ IPGRunner™ Mini |
| Gel Compatibility | ZOOM™ IPG-Streifen |
| Gelgröße | 7 cm-Streifen |
| Produktlinie | IPGRunner, ZOOM |
| Menge | 1 kit |