Learn More
Invitrogen™ Zoom™ IPGRunner™ Mini-Cell
Beschreibung
Beinhaltet
ZOOM IPGRunner Pufferkern und Deckel, Gel-Spannungskeil, Pufferdamm und Mini-Zell-Kammer
Das ZOOM IPGRunner System besteht aus drei Hauptkomponenten. Die ZOOM IPGRunner Mini-Zelle enthält einen Hochspannungs-Elektrophoresekern und eine Deckelbaugruppe, die in eine Kammer der Mini-Zelle passt, die mit der Xcell SureLock™ Mini-Zelle identisch ist. Die Mini-Cell fasst zwei ZOOM IPGRunner Kassetten. Die ZOOM IPGRunner Kassetten (separat erhältlich) werden gebrauchsfertig und in sich geschlossen geliefert, wodurch Ölüberlagerungen für eine bequeme Probenrehydratation und IEF vermieden werden. Jede Kassette fasst bis zu sechs ZOOM-Streifen. Die ZOOM Streifen (separat erhältlich) sind 7 cm lang und enthalten eine dünne Schicht Polyacrylamidgel mit einem festen pH-Gradienten. Jeder ZOOM-Streifen ist deutlich mit einer eindeutigen Kennnummer, einem pH-Bereich und Ausrichtungsmarkierungen gekennzeichnet. ZOOM-Streifen werden an eine dreifach gefaltete Karte für einfachen Zugriff und einfaches Entfernen befestigt.
- Das ZOOM IPGRunner System schließt in der Regel die isoelektrische Fokussierung (IEF) der ersten Dimension in weniger als drei Stunden ab
- Das Mini-Gel-Design des Systems ist einfach zu handhaben, vermeidet Mineralölüberlagerungen und ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 12 Proben für einen hohen Durchsatz
Schnelle und einfache Einrichtung
- Einfaches Laden von Proben und Einrichten des ZOOM IPGRunner Systems für IEF
- Nach Abschluss von IEF kann die ZOOM IPGRunner Mini-Zelle mit NuPAGE™ und Novex™ ZOOM™ Gelen verwendet werden, um die SDS-PAGE-Analyse in 40 Minuten abzuschließen
2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Die ZOOM IPGRunner Mini-Zelle enthält den ZOOM IPGRunner Pufferkern mit Deckel, einen Gelspannkeil, Pufferdamm und die Mini-Zelle-Kammer. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | XCell SureLock™ Mini, ZOOM™ IPGRunner™ Mini |
| Gel Compatibility | ZOOM™ IPG-Streifen |
| Gelgröße | 7 cm-Streifen |
| Produktlinie | IPGRunner, ZOOM |
| Menge | 1 System |