Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Combo Kit
Beschreibung
Beinhaltet
ZOOM IPGRunner Mini-Zelle, Elektrodendochte, Dichtungsband, 10 ZOOM IPGRunner-Kassetten und 12 ZOOM-Streifen, pH 3-10 nl
Das ZOOM IPGRunner-System schließt in der Regel die isoelektrische Fokussierung (IEF) der ersten Dimension in weniger als drei Stunden ab. Das Mini-Gel-Design des Systems ist einfach zu handhaben, vermeidet Mineralölüberlagerungen und ermöglicht die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 12 Proben für einen hohen Durchsatz.
- Das ZOOM IPGRunner Combo-Kit enthält alles, was für die Trennung der ersten Dimension erforderlich ist: ZOOM IPGRunner-Mini-Zelle; 10 ZOOM IPGRunner-Kassetten; 12 ZOOM-Streifen, pH 3-10 nl
- Für die Trennung der zweiten Dimension werden Novex™ ZOOM-Gele und die XCell SureLock™ Mini-Zelle empfohlen (beide sind separat erhältlich)
Zoom IPGRunner Mini-Zelle
- Besteht aus einem ZOOM IPGRunner Core, einer Mini-Zellkammer und einem Deckel
- Kann zur isoelektrischen Fokussierung von bis zu 12 IPG-Streifen (ZOOM-Streifen) verwendet werden, die in zwei ZOOM IPGRunner-Kassetten geladen sind
- Wird für die ölfreie Rehydrierung und isoelektrische Fokussierung von bis zu sechs 7,0 cm-IPG-Streifen (ZOOM-Streifen) verwendet, ohne dass separate Einheiten für Rehydrierung und isoelektrische Fokussierung erforderlich sind
- Einwegprodukt
- Länge 7 cm
- Enthalten eine dünne Schicht Polyacrylamidgel mit einem festen pH-Gradienten
- Deutlich mit eindeutigen Kennnummern, pH-Bereich und Ausrichtungsmarkierungen gekennzeichnet
- Die Streifen werden mit einer dreifach gefalteten Karte geliefert, um einen einfachen Zugriff und eine einfache Entnahme zu ermöglichen
- ZOOM Gele sind vorgefertigte Polyacrylamidgele, die für die 2D-Analyse von Proteinen im Anschluss an die isoelektrische Fokussierung mit ZOOM-Streifen entwickelt wurden
- Sie werden für die Verwendung mit unserer XCell SureLock™ Mini-Zelle empfohlen
- ZOOM Gele enthalten einen IPG-Well und einen Molekulargewichtsmarkierung-Well. Die IPG-Vertiefung ist für 7,0 cm-ZOOM-Streifen ausgelegt
- Zwei Arten von ZOOM-Gelen sind erhältlich: NuPAGE™ Novex 4–12 % Bis-Tris ZOOM-Gel und Novex 4–20 % Tris-Glycin ZOOM-Gel
2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Die ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Zelle enthält den ZOOM™ IPGRunner™ Pufferkern und -deckel, Gel-Spannungshalterung, Pufferabdichtung und Mini-Zellkammer Das ZOOM™ IPGRunner™ Combo Kit enthält die ZOOM™ IPGRunner™ Mini-Zelle, Elektrodenträger, Dichtungsband, 10 ZOOM™ IPGRunner™ Kassetten und 12 ZOOM™ Streifen, pH 3-10 NL Das ZOOM™ IPGRunner™ Retrofit-Kit für XCell SureLock™ Mini-Zelle enthält den ZOOM™ IPGRunner™ Pufferkern und -deckel. Die ZOOM™ IPGRunner™ Kassetten enthalten Elektrodenträger und Dichtungsband. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | XCell SureLock™ Mini, ZOOM™ IPGRunner™ Mini |
| Gel Compatibility | ZOOM™ IPG-Streifen |
| Gelgröße | 7 cm-Streifen |
| Produktlinie | IPGRunner, ZOOM |
| Menge | 1 kit |