Learn More
Invitrogen™ ZOOM™ IPGRunner™ Cassette
Beschreibung
Beinhaltet
Elektrodenträger und Dichtungsband
Die ZOOM IPGRunner Kassette bietet eine bequeme Möglichkeit, 7,0 cm ZOOM Streifen zu rehydrieren und eine isoelektrische Fokussierung von bis zu sechs 0,7 cm ZOOM Streifen (IPG Streifen) durchzuführen, ohne dass separate Geräte für Rehydrierung und isoelektrische Fokussierung erforderlich sind.
2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • Zoom IPGRunner Kassetten (10) • Dichtungsband (22) • Elektodendochte (22) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ZOOM™ IPGRunner™ System |
| Produktlinie | IPGRunner, ZOOM |
| Menge | 10 cassette(s) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |