Learn More
Zirkon(IV)-nitrat-Hydrat, 99.5 %, enthält bis zu 4 % Hf, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10174750
Zirkon(IV)-nitrat-Hydrat, 99.5 %, enthält bis zu 4 % Hf, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10174750
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10174750
Marke: Thermo Scientific Acros 222635000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14985-18-3
Summenformel N2O7Zr
Molekulargewicht (g/mol) 231.23
MDL-Nummer MFCD00149896
InChI-Schlüssel JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zirconium dinitrate oxide hydrate, zirconyl nitrate hydrate, zirconium iv dinitrate oxide hydrate, oxozirconiumbis ylium hydrate dinitrate, zirconium iv oxynitrate hydrate, zirconium dinitrate oxide hydrate, puratronic, zirconium iv oxynitrate hydrate, technical grade, zirconium iv oxynitrate hydrate trace metals basisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16211674
IUPAC-Name Oxozirkonium(2+); Dinitrat; Hydrat
SMILES [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconyl(IV) nitrate hydrate
Namenshinweis 99.5%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver und/oder Stückchen
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.50%
Strukturformel ZrO(NO3)2·xH2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 231.23
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466585 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2024 Catalog Number222631000,222635000
ChargennummerA0462294 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/07/2024 Catalog Number222631000,222635000
ChargennummerA0442342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2023 Catalog Number222631000,222635000
ChargennummerA0457837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number222631000,222635000
ChargennummerA0455416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number222631000,222635000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Zirconyl(IV) nitrate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Name des Produkts
Zirkon(IV)-nitrat-Hydrat, 99.5 %, enthält bis zu 4 % Hf, Thermo Scientific Chemicals >