Learn More
Zirkoniumdraht, 1.14 mm (0.045 Zoll) Durchmesser, 99.2 % (Metallbasis ohne Hf), max. Hf 4.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 m
2 m
50 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zirconium wire |
Namenshinweis | 1.14mm (0.045 in.) dia. |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Hf), Hf 4.5 % max. |
Menge | 2 m |
Reinheit (%) | 99.2% |
Geruch | Geruchsneutral |
Gewicht | ≈6.64g/m |
Form | Draht |