Learn More
Zirconium-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HCl-Lösung, 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Menge | 500 mL |
Farbe | Farblos |
MDL-Nummer | 11303 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Zirconium solution 1000 ppm