Learn More
Zirkoniumplatte, 3.175 mm (0.125 in.) Dicke, 99.2 % (Metallbasis ohne Hf), Hf max. 4.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474735
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium plate
Namenshinweis 3.175mm (0.125 in.) thick
CAS 7440-67-7
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Hf), Hf 4.5 % max.
Summenformel Zr
MDL-Nummer MFCD00011303 MFCD00148878
Menge 100 x 100 mm
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
InChI-Schlüssel QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zr]
IUPAC-Name Zirkonium
Molekulargewicht (g/mol) 91.22
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
Reinheit (%) 99.2%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈206.6g/100x100mm
Form Platte