Learn More
RETSCH Zirkoniumoxid-Mahlkugeln
Artikelnummer. p-8007385 Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Hochenergie-Kugelmühle Emax
MM 200 und MM 301
MM 200 und MM 400
MM 400
Planeten-Kugelmühle PM 200
Zell- und Gewebeauflösung mit 200 und 400 mm
Zentrifugalkugelmühle S 100
Durchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
5 mm
12 mm
15 mm
40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
200 Stück
Artikelnummer. 11723535
Marke: RETSCH 05.368.0090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mahlkugeln aus Wolframcarbid, Achat, PTFE auf Anfrage.
Material: Zirkonoxid
φ: 12mm
Spezifikation
Produkttyp Mahlkugeln
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Planeten-Kugelmühle PM 200
Material Zirkonoxid