Learn More
Zirkonium-n-Butoxid, 80 % (w/w) in 1-Butanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Zirconium(IV) butoxide solution used in the preparation of CeO2-stabilized zirconia polycrystals gel that have good applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zirkonium(IV)-Butoxidlösung, die zur Herstellung von CeO2-stabilisiertem Zirkoniumdioxid-Polykristall-Gel verwendet wird, das gute Anwendungen als Schutzschicht für Stahl und Eisenlegierungen findet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Halogenen, Alkalimetallen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Zirkonium(IV)-Butoxidlösung, die zur Herstellung von CeO2-stabilisiertem Zirkoniumdioxid-Polykristall-Gel verwendet wird, das gute Anwendungen als Schutzschicht für Stahl und Eisenlegierungen findet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, Basen, Halogenen, Alkalimetallen, Wasser/Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zirconium n-butoxide |
Menge | 250 g |
Strukturformel | [CH3(CH2)3O]4Zr |
UN-Nummer | UN1120 |
Beilstein | 4132649 |
Flammpunkt | 38 °C (100 °F) |
Löslichkeitsinformationen | Hydrolyzes in water. |
Formelmasse | 383.68 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 80% w/w in 1-butanol |
Geruch | Alkoholähnlich |