Learn More
Zirkonium(IV)-chlorid, 98 %, enth. 1 bis 2 % Hafnium(IV)-chlorid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11383716
Zirkonium(IV)-chlorid, 98 %, enth. 1 bis 2 % Hafnium(IV)-chlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383716
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11383716
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14891.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zirconium(IV) chloride catalyzes the trans-hydrostannylation of acetylenes with Tri-n-butyl­tin hydride. It is used as a superior catalyst for the fries rearrangement of aryl acetates, giving the least hindered ortho-acetyl phenol in high yields at ambient temperatures. In the presence of ZrCl4, chloromethyl ethers are formed under mild conditions from acid chlorides and trioxane or paraformaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zirconium(IV)-chlorid katalysiert die Trans-Hydrostannylierung von Acetylenen mit Tri-n-Butyl-Zinnhydrid. Es wird als überlegener Katalysator für die Fries-Verschiebung von Arylacetaten verwendet, wodurch das am wenigsten gehinderte Ortho-Acetylphenol mit hoher Ausbeute bei Umgebungstemperaturen entsteht. In Gegenwart von ZrCl4 werden Chlormethylether unter milden Bedingungen aus sauren Chloriden und Trioxan oder Paraformaldehyd gebildet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Handhabung und Lagerung unter Inertgas. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-11-6
Summenformel ZrCl4
MDL-Nummer MFCD00011306
Synonym Zirconium tetrachloride
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zirconium(IV) chloride
Schmelzpunkt 331°C (sublimation)
Menge 250 g
Hinweise zum Prozentgehalt Enth. 1 bis 2 % Hafnium(IV)-chlorid
UN-Nummer UN2503
Merck Index 14,10174
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 233.03
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.803
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10176656 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL14891.30,L14891.18
Chargennummer10166696 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL14891.30,L14891.18
Chargennummer10123806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL14891.30,L14891.18
Chargennummer10161974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL14891.30,L14891.18
ChargennummerGBFY027505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL14891.30,L14891.18
Name des Produkts
Zirkonium(IV)-chlorid, 98 %, enth. 1 bis 2 % Hafnium(IV)-chlorid, Thermo Scientific Chemicals >